Läs mer
Thermo Scientific™ Medifuge™ liten bänkcentrifug
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6558069 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Elektriska krav:
220/230 V 50/60 Hz
Beskrivning:
Medifuge centrifuger
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15471105
Brand: Thermo Scientific™ 75008800
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Utför både rutinmässiga kliniska och biovetenskapliga separationer med denna kompakta centrifug och den unika DualSpin-rotorn med en 2-i-1 hybriddesign.
Utför både rutinmässiga kliniska och biovetenskapliga separationer med Thermo Scientific™ Medifuge™ Klinisk centrifugering. Den passar in i sin kompakta design och sticker ut med den unika Thermo Scientific™ DualSpin™ rotor med en 2-i-1 hybriddesign. Byt enkelt mellan skopor med fast vinkel och svängande skopor med samma rotor. Fyra anpassningsbara program låter dig snabbt köra rutinprotokoll. Tre valbara retardationsprofiler, inklusive broms-off-alternativ, är designade för att optimera separationen.
  • Varje Medifuge-centrifug kommer som ett paket, inklusive:
    • Medifuge liten bänkcentrifug
    • DualSpin rotorkropp
    • Skopor med fast vinkel (sats om 8)
    • Svängande skopor (sats med 8)
    • Gröna/korta distanser (sats med 8)
    • Gula/långa distansbrickor (sats med 8)
  • Unik DualSpin-rotor, har hybriddesign med utbytbar fast vinkel och svängande skopor
  • lätt kompositrotor är lätt att hantera och sparar energi vid acceleration/retardation
  • Stor, starkt upplyst display är lätt att läsa och snabb stängning av locket med ett klick förenklar hanteringen
  • Fyra anpassningsbara program för att snabbt köra rutinprotokoll
  • Tre valbara retardationsprofiler inklusive broms-off-alternativ är designade för att optimera separationen
  • Tyst drift vid ljudnivå mindre än 56 dBA
  • Nödöppning av locklås tillgänglig vid strömavbrott
  • Certifieringar: UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA klass 1
  • Standarder: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 x 15 ml (fast vinkel), 8 x 10 ml (svängande skopa)
Max. Hastighet 4,900 rpm
Max. RCF 3 114 x g (fast vinkel); 3 490 x g (svängande skopa)
Kylt Nej
Visa Stor, ljus LED
Höjd (engelska) Exteriör 94,3 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 240 mm
Längd (engelska) Exteriör 176,8 tum
Längd (metrisk) Exteriör 450 mm
Bullernivå <56 dB(A) (svängande skopa)
Säkerhetsfunktioner locklås, stålarmerad ring, visningsport för hastighetskalibrering, lock nödöppning
Bredd (engelska) Exteriör 127,7 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 325 mm
Wattal 130 w
Certifikat och efterlevnad UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA klass 1
Inkluderar DualSpin rotorkropp, hållare med fast vinkel (sats om 8), svängande hållare (sats om 8), gröna/korta distanser (sats med 8), gula/långa distanser (sats med 8)
Beskrivning Medifuge centrifuger
Elektriska krav 220/230 V 50/60 Hz
Controllertyp Mikroprocessor
Mått (HWD) 9,5 x 12,8 x 17,7 tum (24 x 32,5 x 45 cm)
Drivsystem Induktionsdrift
Nettovikt 34.1 lb. (15.5 kg)
Programlagring Ja, 4-programminne
Körtid 1-99 minuter, i ökning om 1 minut; HÅLL
Temperaturområde 2 °C till 40 °C
Produktlinje Medifuge
Höjd (engelska) Exteriört lock öppet 200,4 tum
Profil (acceleration/bromsning) 1 acceleration (standard)/3 retardation (standard, mjuk, broms-off)
Frekvens 50/60 Hz
Höjd (metrisk) yttre lock öppet 510 mm
Spänning 220/230 V