Beskrivning
- Reach-in, 1-sektion, bredd 600 mm
- Temperaturområde +3 / +16°C, vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning.
- Klimatklass 7, köldmedium R 600a.
- Digital styrenhet med°0,1 C-upplösning, lösenordsknapplås, RS 485-gränssnitt och spänningsfri larmkontakt
- Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
- Larmlogg över senaste 3 händelser med min/max temperaturer, varaktighet etc.
- Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörr
- 45 kg hyllbelastning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Laboratoriekylar |
| Kapacitet (metrisk) | 141 l |
| Temperaturområde | 3 °C till 16 °C |
| Temperaturupplösning | 0,1 °C |
| Temperaturstabilitet | Gradient 4,3 °C |
| Kylmedel | R 600a |
| Dörr stil | Solid |
| Dörrmaterial | Stål |
| Antal lådor | 0 |
| Hyllor | 3 |
| Visa mer |