Läs mer
Liebherr™ MediLine laboratorie kylskåp
Handla allt Liebherr Produkter
Kapacitet (metrisk):
141 L
152 L
Dörr stil:
Solid
Energianvändning:
273 kWh/a
369 kWh/a
Hyllor:
3
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Reach-in, 1-sektion, bredd 600 mm
- Temperaturområde +3 / +16°C, vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning.
- Klimatklass 7, köldmedium R 600a.
- Digital styrenhet med°0,1 C-upplösning, lösenordsknapplås, RS 485-gränssnitt och spänningsfri larmkontakt
- Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
- Larmlogg över senaste 3 händelser med min/max temperaturer, varaktighet etc.
- Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörr
- 45 kg hyllbelastning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Laboratoriekylar |
| Kapacitet (metrisk) | 152 L |
| Temperaturområde | 3 °C till 16 °C |
| Temperaturupplösning | 0,1 °C |
| Temperaturstabilitet | Gradient 5,1 °C |
| Kylmedel | R 600a |
| Dörr stil | Solid |
| Antal dörrar | 1 |
| Dörrmaterial | Stål |
| Antal lådor | 0 |
| Visa mer |