Läs mer
Liebherr™ Gnistfri inredning, laboratoriumfrys
Produktkod. 11597164 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
310 l
Temperaturområde:
-9 °C till -30 °C
Stil:
Lång
Modell:
LGEX3410
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Temperaturområde Stil Modell Förpackningsstorlek
11597164 310 l -9 °C till -30 °C Lång LGEX3410 Varje
10176444 310 l -9 °C till -30 °C Lång LGEX3410 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11597164 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer LGex 3410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För säker, exakt och långvarig frysförvaring av temperaturkänsliga produkter är Spark-Free Interior, laboratorie frys fullt utrustad för laboratoriumapplikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på. EN 60068 temperaturkartläggning och SmartMonitoring-alternativ.
  • ATEX-certifierad gnistfri inredning
  • Kan valideras till FD X15-140, GLP-kompatibel.
  • Manuell avfrostning.
  • Yttre finish i vitlackerat stål.
  • Gjuten innerfoder med böjda hörn.
  • Dörr med lås, vändbar på plats.
  • Självstängande dörr.
  • TillgångsportØ 15 mm för externa temperatursonder till varje fack.
  • TillgångsportØ 30 mm för validering på plats, placerad på sidoväggen på 1/3 av höjden, till varje fack
  • Elektronisk styrenhet med digital display med 0,1°C upplösning.
  • Digitalt knapplås med PIN-kod.
  • Höglåg optiska och akustiska temperaturlarm med justerbara trösklar.
  • Spänningsfri kontakt för anslutning till fjärrlarmsystem.
  • Larmlogg med minne av de 3 senaste temperaturlarmen med tid, datum och varaktighet.
  • Larmlogg med minne av de 3 senaste strömavbrottslarmen med tid, datum och varaktighet.
  • Min - max temperaturminne.
  • RS 485-gränssnitt för extern temperaturövervakning och centraliserade larmsystem.
Specifikationer
Typ Laboratory Freezer
Kapacitet (metrisk) 310 l
Temperaturområde -9 °C till -30 °C
Temperaturupplösning 0.1°C
Temperaturstabilitet Gradient 6,9°C
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Dörrmaterial Steel
Exteriör finish White Coated Steel
Kapacitet (metrisk) Hylla 40 kg
Antal lådor 8
Certifikat och efterlevnad ATEX, CE, ISO 14001, ISO 9001
Stil Lång
Hjul No
Färg White
Kontrolltyp Digital
Avfrosta Manual
Modell LGEX3410
Djup (metrisk) Exteriör 61.5 cm
Djup (metrisk) interiör 40 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 184 cm
Höjd (metrisk) interiör 158.7 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 59.7 cm
Bredd (metrisk) Interiör 42 cm
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Datautgångar RS 485
Amperage 1.5 A
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Wattal 130 w
Energianvändning 478 kWh/a
Kylmedel R 600a
Fraktvikt (metrisk) 91 kg
Vikt (metrisk) 86 kg