Läs mer
Liebherr™ Gnistfri inredning, laboratoriumfrys
Handla allt Liebherr Produkter
Kapacitet (metrisk):
139 l
310 l
Temperaturområde:
-9 °C till -26 °C
-9 °C till -30 °C
Stil:
Bordsskiva
Lång
Modell:
LGEX3410
lGUex1500
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- ATEX-certifierad gnistfri inredning
- Kan valideras till FD X15-140, GLP-kompatibel.
- Manuell avfrostning.
- Yttre finish i vitlackerat stål.
- Gjuten innerfoder med böjda hörn.
- Dörr med lås, vändbar på plats.
- Självstängande dörr.
- TillgångsportØ 15 mm för externa temperatursonder till varje fack.
- TillgångsportØ 30 mm för validering på plats, placerad på sidoväggen på 1/3 av höjden, till varje fack
- Elektronisk styrenhet med digital display med 0,1°C upplösning.
- Digitalt knapplås med PIN-kod.
- Höglåg optiska och akustiska temperaturlarm med justerbara trösklar.
- Spänningsfri kontakt för anslutning till fjärrlarmsystem.
- Larmlogg med minne av de 3 senaste temperaturlarmen med tid, datum och varaktighet.
- Larmlogg med minne av de 3 senaste strömavbrottslarmen med tid, datum och varaktighet.
- Min - max temperaturminne.
- RS 485-gränssnitt för extern temperaturövervakning och centraliserade larmsystem.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Laboratory Freezer |
| Kapacitet (metrisk) | 310 l |
| Temperaturområde | -9 °C till -30 °C |
| Temperaturupplösning | 0.1°C |
| Temperaturstabilitet | Gradient 6,9°C |
| Dörr stil | Solid |
| Antal dörrar | 1 |
| Dörrmaterial | Steel |
| Exteriör finish | White Coated Steel |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 40 kg |
| Visa mer |