Beskrivning
- Upprättstående laboratoriumfrys, räckvidd
- Temperaturområde -9 / -35°C, vit exteriör, 304-gradigt rostfritt stål interiör, fläktstödd kylning.
- Köldmedium R 290
- 125 mm hjul för enkel rengöring. Främre hjul med broms.
- Digital styrenhet med°0,1 C-upplösning, lösenordsknapplås, RS 485-gränssnitt och spänningsfri larmkontakt
- Styrenheten batteridrivningen i 72 timmar vid strömavbrott
- Solid-state kompressorrelä för maximal tillförlitlighet och temperaturstabilitet
- Larmlogg över de tre senaste händelserna med min/max temperaturer, varaktighet etc,
- Tråd-på-rör kondensor med löstagbart filter för tillförlitlighet och lågt underhåll
- Dörrlås, självstängande dörr med 90°boläge
- 60 kg hyllbelastning, åtkomstport för extern temperatursond
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Laboratoriefrysar |
| Kapacitet (metrisk) | 597 l |
| Temperaturområde | -10 °C till -35 °C |
| Temperaturupplösning | 0,1 °C |
| Temperaturstabilitet | Lutning 2,9 °C |
| Dörr stil | Solid |
| Antal dörrar | 1 |
| Exteriör finish | Vitlackerat stål |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 60 kg |
| Antal lådor | 0 |
| Visa mer |