Läs mer
Liebherr™ Hög Heavy-Duty laboratoriumfrys
Produktkod. p-8002362 Handla allt Liebherr Produkter
Kapacitet (metrisk):
597 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12018311
Brand: Liebherr™ LGPV 6520
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För säker, exakt och långvarig frysförvaring av temperaturkänsliga produkter, Liebherr™ Hög Heavy-Duty laboratorie frys är fullt utrustad för laboratoriumapplikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på. EN 60068 temperaturkartläggning och SmartMonitoring-alternativ.
  • Upprättstående laboratoriumfrys, räckvidd
  • Temperaturområde -9 / -35°C, vit exteriör, 304-gradigt rostfritt stål interiör, fläktstödd kylning.
  • Köldmedium R 290
  • 125 mm hjul för enkel rengöring. Främre hjul med broms.
  • Digital styrenhet med°0,1 C-upplösning, lösenordsknapplås, RS 485-gränssnitt och spänningsfri larmkontakt
  • Styrenheten batteridrivningen i 72 timmar vid strömavbrott
  • Solid-state kompressorrelä för maximal tillförlitlighet och temperaturstabilitet
  • Larmlogg över de tre senaste händelserna med min/max temperaturer, varaktighet etc,
  • Tråd-på-rör kondensor med löstagbart filter för tillförlitlighet och lågt underhåll
  • Dörrlås, självstängande dörr med 90°boläge
  • 60 kg hyllbelastning, åtkomstport för extern temperatursond
Specifikationer
Typ Laboratoriefrysar
Kapacitet (metrisk) 597 l
Temperaturområde -10 °C till -35 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturstabilitet Lutning 2,9 °C
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Exteriör finish Vitlackerat stål
Kapacitet (metrisk) Hylla 60 kg
Antal lådor 0
Certifikat och efterlevnad EG-direktiv 2004/108/EG och 2006/95/EG
Stil Lång
Färg Vitt
Kontrolltyp Digital
Inkluderar Kylsystem, dörr, handtag, monterat lås, hjul
Djup (metrisk) Exteriör 83 cm
Djup (metrisk) interiör 65 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 216 cm
Höjd (metrisk) interiör 155 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 70 cm
Bredd (metrisk) Interiör 53.3 cm
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Datautgångar RS 485
Amperage 4,0 A
Spänning 220/240 V
Elektriska krav 220 - 240 V 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Energianvändning 1715 kWh/a
Kylmedel R 290
Fraktvikt (metrisk) 160 kg
Vikt (metrisk) 133 kg