Läs mer
Liebherr™ Tall Lab Kyl/Frys
Produktkod. 12978594 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Modell:
LCV4010
Produktkod. Modell
12978594 LCV4010
1 options
Produktkod. 12978594 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer LCv 4010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För säker, exakt och långvarig kyl-frysförvaring av temperaturkänsliga produkter Liebherr™ Tall Lab kyl/frys är fullt utrustad för labbapplikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på. EN 60068 temperaturkartläggning och SmartMonitoring-alternativ.
  • Upprätt lab kyl-frys, räckvidd, 1-sektion, bredd 600 mm, bruttokapacitet 254/107 L.
  • Temperaturområden +3 / +16 °C och -9/-°30 C, 3 justerbara hyllor, 3 fryslådor, vit exteriör, kommersiellt gjuten polystyrol insida, kylsektion: fläktstyrd kylning, frysdel: statisk kylning, manuell avfrostning.
  • Klimatklass 7, köldmedium R 600a, anslutningsklass 1,5A, 230v/50/1-ph, energiförbrukning 657 kWh/a
  • 240/105 liter nettovolym
  • 2 separata kylsystem
  • Fryslådor: enkel produkthantering, maximal energieffektivitet och minimala temperaturfluktuationer
  • Digital styrenhet med °0,1 C-upplösning, lösenordsknapplås, RS 485-gränssnitt och spänningsfri larmkontakt
  • Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
  • Larmlogg över senaste 3 händelser med min/max temperaturer, varaktighet etc.
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörrar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Frys 107 L
Kapacitet (metrisk) Kylskåp 254 L
Temperaturområde (frys) -9 °C till -30 °C
Temperaturområde (kylskåp) 3 °C till 16 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturstabilitet Lutning 5,2 °C / 7,9 °C
Dörr stil Solid
Antal dörrar 2
Lådor Transparent (frys)
Antal lådor 3
Hyllor 4
Kapacitet (metrisk) Hylla 45 kg
Avfrosta Automatisk (kylskåp), manuell (frys)
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Datautgångar RS 485
Kylmedel R 600a
Exteriör finish Vit epoxibelagt stål
Isolering 55 mm HDPE (kylskåp)/70 mm HDPE (frys)
Interiör ABS plast
Certifikat och efterlevnad CE, COFRAC, ISO 14001, ISO 9001, QCPP (Pharmacy guild of Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610
Stil Lång
Hjul Nej
Färg Vitt
Kondensor typ Ventilerad (kylskåp), statisk (frys)
Modell LCV4010
Garanti 24 månader
Mått (L x B x H) Exteriör 60 cmL x 61.5 cmD x 200 cmH
Djup (metrisk) Exteriör 61.5 cm
Djup (metrisk) interiör 44.1 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 200.3 cm
Höjd (metrisk) Frys 59.7 cm
Höjd (metrisk) interiör 110.5 cm
Höjd (metrisk) Kylskåp 110.5 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 59.7 cm
Bredd (metrisk) Frys 43.1 cm
Bredd (metrisk) Interiör 44.0 cm
Bredd (metrisk) Kylskåp 45.5 cm
Energianvändning 657 kWh/a
Amperage 1,5 A
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Wattal 260 w
Fraktvikt (metrisk) 90 kg
Vikt (metrisk) 84 kg