Läs mer
Liebherr™ Högt tungt laboratoriumkylskåp
Produktkod. 10646875 Handla allt Liebherr Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
597 l
Dörr stil:
Solid
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Dörr stil unitSize
10646875 597 l Solid Varje
1 options
Produktkod. 10646875 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer LKPv 6520
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För säker, exakt och långvarig kylförvaring av temperaturkänsliga produkter, Liebherr™ Hög Heavy-Duty laboratorie Kylskåp är fullt utrustad för laboratoriumapplikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på. EN 60068 temperaturkartläggning och SmartMonitoring-alternativ.
  • Vit exteriör, interiör av rostfritt stål av 304-kvalitet, fläktstyrd kylning.
  • Köldmedium R 290, toppmonterad inbyggd kylning
  • 125 mm hjul för enkel rengöring. Främre hjul med broms.
  • Digital styrenhet med°0,1 C-upplösning, lösenordsknapplås, RS 485-gränssnitt och spänningsfri larmkontakt
  • Styrenheten batteridrivningen i 72 timmar vid strömavbrott
  • Solid-state kompressorrelä för maximal tillförlitlighet och temperaturstabilitet
  • Larmlogg över de tre senaste händelserna med min/max temperaturer, varaktighet etc,
  • Tråd-på-rör kondensor med löstagbart filter för tillförlitlighet och lågt underhåll
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörr med 90°boläge
  • 60 kg hyllbelastning, åtkomstport för extern temperatursond
Specifikationer
Typ Laboratoriekylar
Kapacitet (metrisk) 597 l
Temperaturområde -2 °C till +16 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturstabilitet Gradient 1,8 °C
Kylmedel R 290
Dörr stil Solid
Antal lådor 0
Hyllor 4
Kapacitet (metrisk) Hylla 60 kg
Skåpsmaterial Rostfritt stål
Exteriör finish Vitbelagt stål
Isolering 83 till 60 mm
Stil Lång
Visa Digital, Extern
Hjul Ja
Färg Vitt
Kontrolltyp Digital
Inkluderar Larm, datalogger och hjul, dörrlås, elektronisk styrenhet
Avfrosta Automatisk
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Datautgångar RS 485
Mått (L x B x H) Exteriör 2150 H x 700 W x 830 D mm
Djup (metrisk) Exteriör 83 cm
Djup (metrisk) interiör 65 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 216 cm
Höjd (metrisk) interiör 155 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 70 cm
Bredd (metrisk) Interiör 53.3 cm
Amperage 2,0 A
Spänning 220/240 V
Elektriska krav 220 - 240 V 50 Hz 370 w
Frekvens 50 Hz
Energianvändning 657 kWh/a
Fraktvikt (metrisk) 152 kg
Vikt (metrisk) 126 kg