Beskrivning
- Överensstämmer med DIN 58345, bredd 600 mm.
- Temperaturinställd på +5°C, vit exteriör, kommersiellt gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning.
- Klimatklass 4, köldmedium R 600a.
- Digital styrenhet med°0,1 C-upplösning, lösenordsknapplås, RS 485-gränssnitt och spänningsfri larmkontakt
- Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
- Larmlogg över senaste 3 händelser med min/max temperaturer, varaktighet etc.
- Inbyggt batteri för kontinuerligt larm och övervakning i min 12 timmar vid strömavbrott
- Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörr
- 45 kg hyllbelastning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Apotekskylar |
| Kapacitet (metrisk) | 152 l |
| Temperaturområde | 5 °C |
| Temperaturupplösning | 0,1 °C |
| Temperatursensor | Pt100 |
| Temperaturstabilitet | Gradient 5,1 °C |
| Kylmedel | R 600a |
| Dörr stil | Glas |
| Dörrmaterial | Stål |
| Hyllor | 3 |
| Visa mer |