Läs mer
Liebherr™ Apotek kylskåp
Produktkod. 15264317 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
152 l
361 l
386 l
Dörr stil:
Glas
Solid
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Dörr stil Förpackningsstorlek
15264317 386 l Glas Varje
15250469 152 l Glas -
13206999 361 l Solid Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15264317 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer MKv 3913
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För säker, exakt och långvarig kylförvaring av temperaturkänsliga apoteksprodukter, Liebherr™ Pharmacy Fridge är fullt utrustad för apotekstillämpningar med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på. Överensstämmer med DIN 58345.
  • Överensstämmer med DIN 58345, bredd 600 mm.
  • Temperaturinställd på +5°C, vit exteriör, kommersiellt gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning.
  • Klimatklass 4, köldmedium R 600a.
  • Digital styrenhet med°0,1 C-upplösning, lösenordsknapplås, RS 485-gränssnitt och spänningsfri larmkontakt
  • Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
  • Larmlogg över senaste 3 händelser med min/max temperaturer, varaktighet etc.
  • Inbyggt batteri för kontinuerligt larm och övervakning i min 12 timmar vid strömavbrott
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörr
  • 45 kg hyllbelastning
Specifikationer
Beskrivning Pharmacy refrigerator
Kapacitet (metrisk) 386 l
Temperaturområde 5°C
Temperaturupplösning 0.1°C
Temperatursensor Pt100
Temperaturstabilitet Gradient 6.1°C
Kylmedel R 600a
Dörr stil Glas
Dörrmaterial Steel
Antal lådor 0
Hyllor 5
Kapacitet (metrisk) Hylla 45 kg
Exteriör finish White-coated Steel
Interiör White Plastic Containers
Certifikat och efterlevnad DIN 58345
Stil Tall
Visa LED
Hjul No
Färg White
Kontrolltyp Digital
Avfrosta Automatic
Belysning LED internal light
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Datautgångar RS 485
Mått (L x B x H) Exteriör 184 H x 60 W x 61.5 D cm
Djup (metrisk) Exteriör 61.5 cm
Djup (metrisk) interiör 43.5 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 184 cm
Höjd (metrisk) interiör 163.5 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 60 cm
Bredd (metrisk) Interiör 44 cm
Amperage 1.5 A
Spänning 220/240 V
Elektriska krav 220 - 240 V 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Energianvändning 480 kWh/a
Fraktvikt (metrisk) 92 kg
Vikt (metrisk) 85 kg