Läs mer
Pal International™ MediPal alkoholfria desinfektionsmedelsservetter Canister
Produktkod. 30158552
Change view
Mått (L x B):
20 x 21 cm
Produktkod. Mått (L x B)
30158552 20 x 21 cm
1 options
Produktkod. 30158552 Leverantör Pal International™ Leverantörsnummer W615110MPCE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 SEK
    101.00 SEK / Paket med 200
    Save 6.00 SEK
    5% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
2 liters balja med 200 våtservetter. Pal International™ MediPal alkoholfria desinfektionsservetter Canister är lämplig för allmän vardaglig rengöring och desinfektion av icke-porösa hårda ytor och icke-invasiv medicinsk utrustning.
  • 2,0L kanister med 200 alkoholfria desinfektionsservetter
  • Lämplig för allmän vardagsrengöring och desinfektion av icke-porösa hårda ytor och icke-invasiv medicinsk utrustning
  • Förvara på vagnar, bänkskivor eller väggmonterad i ett dispenserfäste
  • Stödjer vårdinstitutioner att uppnå både sina kliniska och budgetmässiga mål
  • Hjälp infektionsförebyggande team att bekämpa infektioner och säkerställa hälsosamma, kliniskt rena miljöer för patienter
  • Mycket effektiv från 30 sekunder
  • Bevisat dödar de flesta mikroorganismer som bakterier, virus och sporer
  • Oberoende testad enligt en rad europeiska standarder inklusive det nya europeiska testet EN16615:2015 (4-fältstest)
Specifikationer
Produkttyp Desinficerande torkar
Certifikat och efterlevnad EN standard
Mått (L x B) 20 x 21 cm
För användning med (applikation) Att rengöra och desinficera händer, ytor och utrustning i kliniska och sjukvårdsmiljöer