Läs mer
PAL International™ Medipal™ Medicinska desinfektionsservetter
Produktkod. 15824165
Change view
Mått (L x B):
300 x 200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15824165 300 x 200 mm Paket med 200
1 options
Produktkod. 15824165 Leverantör PAL International™ Leverantörsnummer S522110MPCE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.00 SEK
    78.98 SEK / Paket med 200
    Save 6.02 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Stödjer vårdinstitutioner att uppnå både sina kliniska och budgetmässiga mål. Använder Medipal™ våtservetter kommer att hjälpa infektionsförebyggande team att bekämpa infektioner och säkerställa hälsosamma, kliniskt rena miljöer för patienter.
  • De innehåller en kraftfull dubbel biocidlösning, mycket effektiv från 30 sekunder mot ett brett spektrum av patogena mikroorganismer och är avsedda för rengöring och desinficering av ytor på icke-invasiv medicinsk utrustning
  • Medipal™ Desinfektionsservetter är bakteriedödande (inklusive TB), virusdödande, jästdödande och svampdödande
  • De är testade enligt en rad EN-standarder inklusive EN13727, EN14476, EN14348, EN14561, EN14563
  • De är alkoholfria och skonsamma mot ytor, vilket gör dem lämpliga för dagligt bruk
  • De kan användas i kombination med Medipal Högnivådesinfektionsservetter i områden med särskilt hög risk
  • Lågt skummande& låg rest
Specifikationer
Sammansättning Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC)& Polyhexametylenbiguanidhydroklorid (PHMB)
Behållartyp Mjukt paket
Beskrivning Lätt att transportera och dispensera, dessa våtservetter är lämpliga för allmän vardaglig rengöring och desinfektion.
Mått (L x B) 300 x 200 mm
Kvantitet 200 Wipes/Pk.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Medipal 3in1 Disinfectant Wipes
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-aminoethanol, didecyldimethylammoniumchloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, al