Beskrivning
Detta basala odlingsmedium innehåller:
- Essentiella och icke-essentiella aminosyror
- Vitaminer
- Andra organiska föreningar
- Spårmineraler
- Oorganiska salter.
Human Fibroblast Expansion Basal Medium innehåller INTE:
- Antibiotika
- Antimykotika
- Hormoner
- Tillväxtfaktorer
- Proteiner
Detta medium är HEPES- och bikarbonatbuffrat och är designat för användning i en inkubator med en atmosfär av 5 % CO 2 / 95 % luft. För att stödja plätering och långvarig proliferation av humana dermala fibroblaster måste Human Fibroblast Expansion Basal Medium kompletteras med Low Serum Growth Supplement (LSGS, Kat. Nr. S-003-10), eller Low Serum Growth Supplement Kit (LSGS Kit, Kat. Nr. S-003-K).
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Fibroblastceller |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Medium 106 |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | HEPES, Fenolrött |
| Produktlinje | Cascade Biologics |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Visa mer |