Läs mer
Gibco™ Medium 154
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
Ett sterilt, flytande medium framställt med μ200 M kalciumklorid för odling av humana epidermala keratinocyter. Detta basala medium kräver tillsats av HKGS (S-001-5) eller HKGS Kit (S-001-K) före användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Keratinocytceller |
| Klassificering | Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Medium 154 |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Fenolrött |
| Produktlinje | Cascade Biologics |
| Kvantitet | 500 ml |
| Visa mer |