Läs mer
Gibco™ Medium 154CF, Kit
Beskrivning
Ett sterilt, flytande medium för odling av humana epidermala keratinocyter. Medium 154CF är Medium 154 framställt utan kalciumklorid. Kalciumklorid tillhandahålls som en separat komponent med varje flaska med medium. Detta basala medium kräver tillsats av HKGS (S-001-5) eller HKGS Kit (S-001-K) före användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Keratinocytceller |
| Klassificering | Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Medium 154CF Kit |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Fenolrött |
| Utan tillsatser | Ingen kalciumklorid |
| Produktlinje | Cascade Biologics |
| Visa mer |