Läs mer
Gibco™ Human Mammary Epitelcell Basal Medium (tidigare Medium 171 )
Produktkod. 10154823 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10154823 500 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10154823 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer M171500
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett sterilt, flytande vävnadsodlingsmedium som är avsett för användning i en komplett odlingsmiljö för tillväxt av normala humana bröstepitelceller. Innehåller essentiella och icke-essentiella aminosyror, vitaminer, andra organiska föreningar, spårmineraler och oorganiska salter.
Human Mammary Epitelcell Basal Medium (tidigare 'Medium 171') är ett sterilt, flytande vävnadsodlingsmedium avsett för användning i en komplett odlingsmiljö för tillväxt av normala humana bröstepitelceller. Detta medium innehåller essentiella och icke-essentiella aminosyror, vitaminer, andra organiska föreningar, spårmineraler och oorganiska salter. Den innehåller inte antibiotika, antimykotika, hormoner, tillväxtfaktorer eller proteiner. Den är HEPES- och bikarbonatbuffrad och designad för användning i en inkubator med en atmosfär av 5 % CO 2 /95 % luft.
För att stödja plätering och långvarig proliferation av normala humana bröstepitelceller måste Human Mammary Epitelial Cell Basal Medium kompletteras med Mammary Epitelial Growth Supplement (MEGS) (kat. nr. S0155). Varje 5 ml flaska MEGS innehåller alla tillväxtfaktorer, hormoner och vävnadsextrakt som är nödvändiga för odling av normala humana bröstepitelceller och är den korrekta mängden tillskott för en 500 ml flaska med humant bröstepitelcellsbasalmedium.
När en 500 ml flaska med medium kompletteras med MEGS, är de slutliga koncentrationerna av MEGS-komponenterna i det kompletterade mediet: BPE, 0,4 % v/v; rekombinant humant insulinliknande tillväxtfaktor-I, 0,01μ g/ml; hydrokortison, 0,5μ g/ml; och rekombinant human epidermal tillväxtfaktor, 3 ng/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Medium 171
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött
Produktlinje Cascade Biologics
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring 4 grader C
Typ av kultur Däggdjurscellodling