Beskrivning
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler. Medium 199 används i stor utsträckning i virologi, vaccinproduktion och in vitro- odling av primära explantat av muspankreatiska epitel och råttlinsvävnader. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Medium 199 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget.
Detta medium 199 modifieras enligt följande:
Med: L-glutamin
Utan: HEPES, fenolröd
Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Jämfört med andra basala medier innehåller Medium 199 unika komponenter, inklusive adenin, adenosin, hypoxantin, tymin och ytterligare vitaminer. Medium 199 är tillgängligt med Earles salter för användning i en CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2 . Denna Medium 199 är gjord med Earles salter.
Medium 199 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Medium 199 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Koncentration | 2 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Medium 199 |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) |
| Utan tillsatser | Utan HEPES, Utan fenolrött |
| Tillverkningskvalitet | cGMP-kompatibel enligt ISO 13485-standarden |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 250 ml |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.