Läs mer
MP Biomedicals™ Medium 199 med Earle's Salt (E199), med L-glutamin, utan natriumbikarbonat
Produktkod. 11400275 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400275 10 l 10 L
1 options
Produktkod. 11400275 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091020122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00 SEK
    362.22 SEK / 10 L
    Save 18.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Medium 199 med Earle's Salt (E199), med L-glutamin, utan natriumbikarbonat är en fullständigt definierad näringskälla för cellodling.
  • Medium 199, ursprungligen beskrivet av Morgan och hans kollegor (1950), är en fullständigt definierad näringskälla för cellodling.
  • Deras undersökningar visade att celltillväxt kunde mätas i detta medium.
  • Den har bred arttillämpbarhet inklusive odling av icke-transformerade celltyper.
  • Det kan användas för vaccinproduktion och in vitro-odling av råttlinsvävnader och primära mus pankreatiska epitelexplantat.
  • Det finns i antingen Earles eller Hanks salter.
Specifikationer
Form Pulver
Kvantitet 10 l
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.