Läs mer
Gibco™ Medium 199, GlutaMAX™ Tillägg
Produktkod. 11584476 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 500 mL
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11584476 500 ml 500ml
11594476 10 x 500 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11584476 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 41150020
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Medium 199, GlutaMAX™ Tillägg
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler. Medium 199 används i stor utsträckning i virologi, vaccinproduktion och in vitro- odling av primära explantat av muspankreatiska epitel och råttlinsvävnader. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Medium 199 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Jämfört med andra basala medier innehåller Medium 199 unika komponenter, inklusive adenin, adenosin, hypoxantin, tymin och ytterligare vitaminer. Medium 199 är tillgängligt med Earles salter för användning i en CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2 .
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Medium 199 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
Medium 199 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Medium 199 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Medium 199
Med tillsatser GlutaMAX, Fenolrött, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Utan HEPES
För användning med (applikation) Odling av icke-transformerade celler, däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,1 till 7,4
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Medium 199, 500 ml, vätska, 1 x koncentration, 7,1 till 7,4 pH, med Glutamax™ , Fenolröd, natriumpyruvat, 12 månaders hållbarhet, 290 till 320 mOsm/kg osmolalitet, för odling av icke-transformerade celler, däggdjurscellkultur