Läs mer
Gibco™ Medium 199, Hanks' Balanced Salts, pulver
Produktkod. 11513387 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
10 l
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11513387 10 l 10 L
10165142 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11513387 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 10012037
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Medium 199, Hanks' Balanced Salts, pulver
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler. Medium 199 används i stor utsträckning i virologi, vaccinproduktion och in vitro- odling av primära explantat av muspankreatiska epitel och råttlinsvävnader. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Medium 199 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Jämfört med andra basala medier innehåller Medium 199 unika komponenter, inklusive adenin, adenosin, hypoxantin, tymin och ytterligare vitaminer. Denna Medium 199-formulering innehåller Hanks salter för användning utan CO 2 .
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning
Gibco™ Medium 199 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
Medium 199 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver MEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). Denna Medium 199-formulering kräver ingen CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Medium 199 Hanks balanserade salter
Med tillsatser Glutamin, Hanks balanserade saltlösning (HBSS), HEPES, Fenolrött
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat
För användning med (applikation) För cellodling, däggdjurscellodling, vaccinproduktion och in vitro-odling
Kvantitet 10 l
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7 till 7,4
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Hanks balanserade salter, medium 199, 10L, pulverform, L-glutamin, HEPES-buffert, 2 till °8 C Förvaringstemperatur, 36 månaders hållbarhet, för cellodling av däggdjur, vaccinproduktion och in vitro-odling