Läs mer
Gibco™ Medium 199, pulver
Produktkod. 10063372 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10063372 1 l 1 L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10063372 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 31100027
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Medium 199, pulver
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler. Medium 199 används i stor utsträckning i virologi, vaccinproduktion och in vitro- odling av primära explantat av muspankreatiska epitel och råttlinsvävnader. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Medium 199 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Jämfört med andra basala medier innehåller Medium 199 unika komponenter, inklusive adenin, adenosin, hypoxantin, tymin och ytterligare vitaminer. Medium 199 är tillgängligt med Earles salter för användning i en CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2 .
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Medium 199 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ Medium 199 produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (31100-035). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Medium 199 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Medium 199 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö –på 5 10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid beredningstidpunkten (se protokoll för detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Medium 199
Med tillsatser Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 1 l
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 4,1 till 4,7
Regulatorisk status RUO
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Medium 199, 1L, pulverform, med fenolröd, L-glutamin, natriumpyruvat, 4,1 till 4,7 pH, 36 månaders hållbarhet, 240 till 300 mOsm/kg osmolalitet, 2 till °8 C lagringsförhållanden, används för däggdjursceller