Beskrivning
Human Large Vessel Endothelial Cell Basal Medium är ett basalt odlingsmedium som innehåller essentiella och icke-essentiella aminosyror, vitaminer, andra organiska föreningar, spårmineraler och oorganiska salter. Detta medium innehåller inte antibiotika, antimykotika, hormoner, tillväxtfaktorer eller proteiner. Den är HEPES- och bikarbonatbuffrad och designad för användning i en inkubator med en atmosfär av 5 % CO 2 /95 % luft. För att stödja plätering och proliferation av humana storkärlsendotelceller måste detta medium kompletteras med LSGS (kat. nr. S-003-10; kit = kat. nr. S-003-K).
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Endotelceller |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Basal Medium |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | HEPES, Fenolrött |
| Produktlinje | Cascade Biologics |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Visa mer |