Läs mer
Gibco™ Mänskligt storkärl endotelcellsbasalmedium (tidigare Medium 200 ), Fenolrödfritt
Handla allt Gibco ProdukterBeskrivning
Human Large Vessel Endothelial Cell Basal Medium (tidigare 'Medium 200') är ett sterilt, flytande vävnadsodlingsmedium avsett att användas som en komponent i en komplett odlingsmiljö för normala humana storkärlsendotelceller. När det kompletteras med lågserumtillväxttillskott (LSGS), stöder detta medium utplätering och proliferation av endotelceller vid odlingsdensiteter mellan 2,5 x 103 celler/ cm2 och 1 x 105 celler/ cm2 . Ytterligare tillämpningar kan innefatta primär isolering av endotelceller. Detta medium finns även med fenolrött (kat.nr. M200500).
Human Large Vessel Endothelial Cell Basal Medium är ett basalt odlingsmedium som innehåller essentiella och icke-essentiella aminosyror, vitaminer, andra organiska föreningar, spårmineraler och oorganiska salter. Detta medium innehåller inte antibiotika, antimykotika, hormoner, tillväxtfaktorer eller proteiner. Den är HEPES- och bikarbonatbuffrad och designad för användning i en inkubator med en atmosfär av 5 % CO 2 /95 % luft. För att stödja plätering och proliferation av humana storkärlsendotelceller måste detta medium kompletteras med LSGS (kat. nr. S-003-10; kit = kat. nr. S-003-K).
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Endotelceller |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Basalt medium |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | HEPES |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Produktlinje | Cascade Biologics |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |