Läs mer
Gibco™ Medium 254
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10236533 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10236533 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10236533 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer M254500
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Medium 254
Ett sterilt, flytande medium framställt med μ200 M kalciumklorid för odling av humana epidermala melanocyter. Detta basala medium kräver tillsats av HMGS (S-002-5) eller HMGS-2 (S-016-5) före användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Melanocyter
Form Vätska
Produkttyp Medium 254
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser HEPES, Fenolrött
Produktlinje Cascade Biologics
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Oorganiska salter Kalcium
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Typ av kultur Däggdjurscellodling