Läs mer
Polyco Healthline Medicinska avfallssäckar för medeltung utrustning på rull
Beskrivning
- Kategori: Kliniskt avfall
- Styrka: Medeltung
- Kapacitet: 20 L, 30 L, 90 L
- Lastkapacitet: 5 kg, 8 kg
- Packformat: Rulla
- Utformad för klinisk avfallssegregering och hantering
- Stödjer säker hantering av avfallsströmmar inom hälso- och sjukvården
- Tillgängliga färger: Orange, Gul
- Påsmått: 120/432 x 660 mm (cirka 5/17 x 26 tum), 145/559 x 635 mm (ca 6/22 x 25 tum), 190/711 x 990 mm (cirka 7,5/28 x 39 tum), 365/711 x 980 mm (cirka 15/28 x 39 tum)
- Återvunnet materialinnehåll:
- 100 % återvunnet innehåll (Produktkoder: CX50/CWMD2, CX50/CWMD3)
- Tillverkad av 100 % återvunnet polyeten (produktkod: AT50/CWMD3)
- Tillverkad av 30 % återvunnen polyeten (produktkod: AT25/M111)
- 30 % återvunnet innehåll (Produktkoder: CX50/M111, MVN033)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 90 L |
| Förslutningstyp | Slips |
| Kapacitet (engelska) | 23,8 gal. |
| Färg | Orange |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Längd (metrisk) | 990 mm |
| Kvantitet | 8 x 25 påsar/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 190/711 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Visa mer |
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.