Läs mer
Polyco Healthline Medelstora avfallssäckar på rulle för soptippar, 75 L, 10 kg
Produktkod. 31925014
Change view
Färg:
Tiger Stripe
Produktkod. Färg
31925014 Tiger Stripe
1 options
Produktkod. 31925014 Leverantör Polyco Healthline Leverantörsnummer TSYB/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.73 SEK
    503.62 SEK / Paket med 500
    Save 952.11 SEK
    65% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Tillverkad med hållbarhet i åtanke för att hantera olika typer av avfall, vilket säkerställer pålitlig inneslutning och enkel bortskaffning. Tigerrandsmönstret stödjer avfallssegregering.
  • Kategori: Kliniskt avfall
  • Styrka: Medeltung
  • Kapacitet: 75 L
  • Lastkapacitet: 10 kg
  • Packformat: Rulla
  • Tillgängliga färger: Tiger Stripe
  • CHSA-godkänd: för deponihantering
  • Tiger stripe klinisk avfallssäck på soptippen
  • Utformad för klinisk avfallssegregering och hantering
  • Stödjer säker hantering av avfallsströmmar inom hälso- och sjukvården
  • Återvunnet materialinnehåll: 30 % återvunnet innehåll (Produktkod: TSYB/1)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 75 L
Förslutningstyp Slips
Kapacitet (engelska) 19,8 gal.
Färg Tiger Stripe
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 865 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (applikation) Avfallshantering
Bredd (engelska) 34,1 tum
Material Polyeten
Produkttyp Avfallssäck
Visa mer Visa mindre
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.