Läs mer
Polyco Healthline Medeltunga säckar i en packning
Beskrivning
- Kategori: Avfallssäckar
- Styrka: Medeltung
- Kapacitet: 70 L, 90 L
- Packformat: Flat Pack
- Designad för allmänt hushålls- och industriavfall
- Lämplig för hygienisk avfallshantering på kontor och arbetsplatser
- Tillgängliga färger: Svart, Blå, Klar, Grön, Röd, Gul
- Påsmått: 400/635 x 975 mm (ca 16/25 x 39 tum), 457/725 x 860 mm (ca 18/29 x 34 tum), 457/725 x 975 mm (ca 18/29 x 39 tum)
- Återvunnet materialinnehåll:
- 100 % återvunnet innehåll (Produktkoder: GWH6, EW/PÅSE, MBCOL/B, MBCOL/G, MBCOL/R, MBCOL/Y)
- Tillverkad av 100% återvunnen polytene (Produktkoder: BSLD/2, BSLD/1, BCOL/N)
- 0 % återvunnet innehåll (Produktkod: FAC/7)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Slips |
| Färg | Klart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polytene |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 250 påsar/cs. |
| Längd (engelska) | 33,1 tum |
| Bredd (engelska) | 27,2 tum |
| Produkttyp | Avfallspåse |
| Visa mer |
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.