Läs mer
Polyco Healthline Medeltunga säckar på rull, 90 L
Produktkod. 31925035
Change view
Kvantitet:
10 x 20 påsar/cs.
10 x 50 påsar/C.
8 x 25 påsar/Cs.
Färg:
Klart
Svart
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Färg
31925035 8 x 25 påsar/Cs. Svart
31924955 10 x 20 påsar/cs. Svart
31925022 10 x 50 påsar/C. Klart
31924969 8 x 25 påsar/Cs. Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31925035 Leverantör Polyco Healthline Leverantörsnummer IBB/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.55 SEK
    182.87 SEK / Paket med 200
    Save 372.68 SEK
    67% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Dessa 90 L-säckar levereras på rullar för enkel dosering och ger pålitlig prestanda för medeltungt avfall. Deras hållbara konstruktion stödjer effektiv avfallshantering.
  • Kategori: Avfallssäckar
  • Styrka: Medeltung
  • Kapacitet: 90 L
  • Packformat: Rulla
  • Designad för allmänt hushålls- och industriavfall
  • Lämplig för hygienisk avfallshantering på kontor och arbetsplatser
  • Tillgängliga färger: Svart, Klar
  • Påsmått: 457/725 x 975 mm (ca 18/29 x 39 tum) (Produktkoder: IBB/1, BSLD1ROLL)
  • Förpackningsinnehåll:
    • 25 säckar per rulle, 8 rullar per låda, 90 lådor per pall (Produktkod: IBB/1)
    • 20 påsar per rulle, 10 rullar per låda, 91 lådor per pall (Produktkod: BSLD1ROLL)
    • 25 påsar per rulle, 8 rullar per låda, 260 lådor per pall (Produktkod: SCBROLL)
    • 50 säckar per rulle, 10 rullar per låda, 51 lådor per pall (Produktkod: MVJ029)
  • Återvunnet materialinnehåll:
    • 100 % återvunnet innehåll (Produktkoder: IBB/1, MVJ029)
    • Tillverkad av 100 % återvunnen polyeten (Produktkod: BSLD1ROLL)
    • 30 % återvunnet innehåll (produktkod: SCBROLL)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Slips
Färg Svart
Disponibel För engångsbruk
Material Polytene
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 8 x 25 påsar/Cs.
Längd (engelska) 38,4 tum
Bredd (engelska) 18/28,5 tum
Produkttyp Avfallspåse
Kapacitet (engelska) 23,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 90 L
Längd (metrisk) 975 mm
Bredd (metrisk) 457/725 mm
Visa mer Visa mindre
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.