Läs mer
Polyco Healthline Medeltunga Wheelie Sopliners i en förpackning, 290 L
Beskrivning
- Kategori: Wheelie Bin Liners
- Styrka: Medeltung
- Kapacitet: 290 L
- Packformat: Flat Pack
- Designad för att rymma soptunnor och andra stora soptunnor
- Robust liner för hushålls-, kommersiell- eller utomhusavfall
- Tillgängliga färger: Svart
- Påsmått: 760/1145 x 1370 mm (cirka 30/45 x 54 tum), 762/1143 x 1371 mm (cirka 30/45 x 54 tum)
- Återvunnet materialinnehåll: 100 % återvunnet innehåll (Produktkoder: WBL, LWBL)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Slips |
| Färg | Svart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polytene |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (engelska) | 53,9 tum |
| Bredd (engelska) | 29,9/45,1 tum |
| Produkttyp | Avfallspåse |
| Kapacitet (engelska) | 71,3 gal. |
| Visa mer |
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.