Läs mer
Haldenwanger™ Medelformiga porslinsdeglar utan lock
Produktkod. 12376497
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
110 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12376497 49 ml Paket med 10
12306507 110 ml Paket med 5
12356497 20 ml Paket med 10
12346497 15 ml -
12366497 38 ml Paket med 10
12396497 90 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12376497 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 79MF/6A
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Medium Form Porslinsdeglar har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
  • 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Material Porslin
Avsluta Glaserade
Kapacitet (metrisk) 49 ml
Diameter (metrisk) Yttre 50mm
Höjd (metrisk) 40mm
Produkttyp Porslinsdeglar i medium form