Läs mer
Haldenwanger™ Medelformiga porslinsdeglar utan lock
Product Code. p-8000842
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
110 ml
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Paket med 5
Product Code. 12306507
missing translation for 'mfr': Haldenwanger™ L 79MF/3
Only null left
Add to basket
Add to basket
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Medium Form Porslinsdeglar har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
  • 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifications
Material Porslin
Avsluta Glaserade
Kapacitet (metrisk) 110 ml
Diameter (metrisk) Yttre 63mm
Höjd (metrisk) 55mm
Produkttyp Porslinsdeglar i medium form