Läs mer
Haldenwanger™ Medelhög form smältande porslinsdeglar
Produktkod. 10017380
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10017380 15 ml Varje
10731922 20 ml Varje
10578831 38 ml Varje
10771922 250 ml Varje
10281531 49 ml Varje
10493081 90 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10017380 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 79MF/7
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Smältande porslinsdeglar i medelhög form har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i olika storlekar
  • Storlekar upp till 175 ml glaserade utom kanten
  • 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
  • Uppfyller DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Material Porslin
Avsluta Glaserad
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Diameter (metrisk) Yttre 35mm
Höjd (metrisk) 28mm
Produkttyp Porslinssmältdegel