Läs mer
Haldenwanger™ Medelhög form smältande porslinsdeglar
Produktkod. 10493081
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
38 ml
49 mL
90 ml
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10493081
Brand: Haldenwanger™ L 79MF/4
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Smältande porslinsdeglar i medelhög form har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
  • Lids sold separately; see L 79D/4 (10311252)
Specifikationer
Material Porcelain
Avsluta Glazed
Kapacitet (metrisk) 90 ml
Diameter (metrisk) Yttre 60mm
Höjd (metrisk) 48mm
Produkttyp Porcelain melting crucibles