Läs mer
Haldenwanger™ Medelhög form smältande porslinsdeglar
Produktkod. 10771922
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10771922 250 ml Varje
10017380 15 ml Varje
10731922 20 ml Varje
10578831 38 ml Varje
10281531 49 ml Varje
10493081 90 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10771922 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 79MF/1A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 SEK
    252.77 SEK / Paket med 1
    Save 51.23 SEK
    16% Av
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Smältande porslinsdeglar i medelhög form har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
  • 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Material Porslin
Avsluta Glaserade
Max. Temperatur (metrisk) 1000°C
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Diameter (metrisk) Yttre 87mm
Höjd (metrisk) 75mm
Produkttyp Smältdeglar av porslin