Läs mer
Haldenwanger™ Medelhög form smältande porslinsdeglar
Produktkod. p-8000843
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10017380
Brand: Haldenwanger™ L 79MF/7
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Smältande porslinsdeglar i medelhög form har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Material Porcelain
Avsluta Glazed
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Diameter (metrisk) Yttre 35mm
Höjd (metrisk) 28mm
Produkttyp Porcelain melting crucibles