Läs mer
Gilac™ Mellanstor tvättkorg, 100 L
Produktkod. 17948681
Change view
Färg:
Mandelgrön
Sand
Vitt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17948681 Vitt
17938651 Sand
17968471 Mandelgrön
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17948681 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G611121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.46 SEK
    496.61 SEK / Paket med 1
    Save 254.85 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Medium 100 L tvättkorg är mycket motståndskraftig och enastående hållbar.
  • Tvättkorg.
  • Mycket motståndskraftig och enastående hållbarhet.
  • Designad för professionell användning.
  • Lämplig för tung belastning och intensiv användning.
Specifikationer
Bredd (engelska) 19,3 tum.
Storlek Intermediär
Produkttyp Tvättkorg
Bredd (metrisk) 490 mm