Läs mer
KD Scientific Medeltrycksmutter/hylsa Autofyllningssats
Produktkod. 13423659
IP-betyg:
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13423659
Brand: KD Scientific 788347
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mellantrycksmutter/hylsa autofyllningssats innehåller mutter PEEK 1/16, 1/4-28 (3 st), hylsa, flänslös 1/16 (3 st) och Teflon rör (5 fot/1,5 m).
  • Reservdel / tillbehör till KD Scientific Sprutpumpar
  • Kompatibel med KD Legacy och Legato™ produkter
Specifikationer
IP-betyg Hold (Håll)
Typ Autofyllningssats