Läs mer
OHAUS™ Mellanstora ärmar med tre ben
Produktkod. 15782669 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Material:
Glasfiber
Vinyl
Färg:
Grå
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Färg unitSize
15782669 Vinyl Rött Varje
15732679 Vinyl Svart Varje
15792669 Glasfiber Grå Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15782669 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30400259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 SEK
    122.56 SEK / Paket med 1
    Save 2.44 SEK
    1% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Medium Three Prong Sleeves är för användning med klämmor och kan enkelt tas bort för rengöring eller byte.
  • Finns i röd eller svart vinyl och glasfiber
  • Glasfiberhylsor är idealiska för applicering över 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 3
Typ Prong Sleeve
Material Vinyl
Storlek Intermediär
Färg Rött