Läs mer
OHAUS™ Medelstora ärmar med två ben
Produktkod. 15732669 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Material:
Glasfiber
Vinyl
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15732669 Glasfiber Varje
15722669 Vinyl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15732669 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30400254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 SEK
    122.56 SEK / Paket med 1
    Save 2.44 SEK
    1% Av
I lager
OHAUS™ Medium Two Prong Sleeves är för användning med klämmor och kan enkelt tas bort för rengöring eller byte.
  • Finns i röd vinyl och glasfiber
  • Glasfiberhylsor är idealiska för applicering över 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2
Typ Prong Sleeve
Material Glasfiber
Storlek Intermediär
Färg Grå