Läs mer
Polyco Healthline Medeltunga väskor på rull, 25 L
Produktkod. 31924960
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
31924960 Klart
1 options
Produktkod. 31924960 Leverantör Polyco Healthline Leverantörsnummer NTCB/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.78 SEK
    242.51 SEK / Paket med 500
    Save 494.27 SEK
    67% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa, klara material för att erbjuda en transparent och effektiv lösning för hantering av icke-tungt avfall.
  • Kategori: Avfallssäckar
  • Styrka: Medelvikt
  • Kapacitet: 25 L
  • Packformat: Rulla
  • Designad för allmänt hushålls- och industriavfall
  • Lämplig för hygienisk avfallshantering på kontor och arbetsplatser
  • Tillgängliga färger: Klar
  • Återvunnet materialinnehåll: 50 % återvunnet innehåll (produktkod: NTCB/1)
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Slips
Färg Klart
Disponibel För engångsbruk
Material Polytene
Sterilitet Icke-steril
Längd (engelska) 24 tum
Bredd (engelska) 13/21 tum
Produkttyp Avfallspåse
Kapacitet (engelska) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 L
Längd (metrisk) 610 mm
Bredd (metrisk) 330/533 mm
Show More Show Less
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.