Läs mer
Polyco Healthline Medeltunga hushållsavfallssäckar på rulle
Produktkod. 31924985
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 L
30 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31924985 30 L
31924973 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31924985 Leverantör Polyco Healthline Leverantörsnummer HBB/4/R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.12 SEK
    197.52 SEK / Paket med 500
    Save 402.60 SEK
    67% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Designade för medeltungt hushållsavfall erbjuder dessa säckar en pålitlig och hållbar avfallshanteringslösning. Finns på rullar i 20 L och 30 L för vardagligt bruk.
  • Kategori: Avfallssäckar
  • Styrka: Medelvikt
  • Kapacitet: 20 L, 30 L
  • Packformat: Rulla
  • Designad för allmänt hushålls- och industriavfall
  • Lämplig för hygienisk avfallshantering på kontor och arbetsplatser
  • Tillgängliga färger: Svart
  • Påsemått: 260/432 x 660 mm (cirka 10/17 x 26 tum) (Produktkod: HBB/3/R)
  • Återvunnet materialinnehåll: 100 % återvunnet innehåll (produktkoder: HBB/3/R, HBB/4/R)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Slips
Färg Svart
Disponibel För engångsbruk
Material Polytene
Sterilitet Icke-steril
Längd (engelska) 25 tum
Bredd (engelska) 11,8/22 tum
Produkttyp Avfallspåse
Kapacitet (engelska) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 L
Längd (metrisk) 635 mm
Bredd (metrisk) 300/558 mm
Visa mer Visa mindre
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.