Läs mer
CHEMGENE MedLab Multi-Surface Disinfectant – Förpackning på norska, finska, svenska och danska
Handla allt Chemgene ProdukterBeskrivning
- CHEMGENE MedLab är en serie ytdesinfektionsmedel som är särskilt skapade för att möta kraven i laboratoriemiljöer
- Dessa multi-ytor desinfektionsmedel har bevisats vara effektiva under följande mikrobiologiska testförhållanden; Bakteridödande: EN 17387, EN 13727 Legionella: EN 13623. Jästdödande: EN 13624, EN 17387. Fungicidal: EN 17387, EN 13624 Virucid: EN 14476, EN 16777 (Vacciniavirus, Norovirus, Adenovirus) Bakteriofag: EN 13610
- Bevisad effektivitet mot resistenta patogener
- Denaturerar DNA/RNA
- Biologisk nedbrytbar formulering
- Finns i eukalyptusdoft eller utan parfym
- Tillverkad i Storbritannien enligt ISO 9001-kvalitetsstandarder
- Icke-korrosiv vid användning
- Alkoholfritt
- Lämplig för autoklavering
- Ingen sköljning behövs
- Kompatibel med ett brett utbud av material, inklusive mjukt stål, rostfritt stål, koppar, aluminium, acetal, nylon och gummi.
- Flaska gjord av 30% återvunnen HDPE
- Flaska och kork återvinningsbara efter användning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multifunktionsrengöring |
| Färgkodad | Nej |
| Form | Koncentrerad vätska |
| pH | 10,5 till 11,4 |
| Doft | Oparfymerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Mått (L x B x H) | 133 x 185 x 282 mm |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Visa mer |
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid produktetiketten och informationen innan användning.