Läs mer
Medronsyra, TRC
Produktkod. 30135627
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135627 50 mg
30008426 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135627 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM20350050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1984-15-2
Molekylformel C H6 O6 P2
Molekylvikt (g/mol) 176
Synonym Medronic acid, Methylenediphosphonic acid, P,P'-Methylenebisphosphonic acid, Phosphonic acid, methylenebis- (9CI), Phosphonic acid, methylenedi- (6CI,7CI,8CI), MDP, Medronate, Medronic acid, Methanebisphosphonic acid, Methanediphosphonic acid, Methylene-1,1-bisphosphonic acid, Methylenebis[phosphonic acid], Methylenediphosphonic acid
IUPAC-namn fosfonometylfosfonsyra
LEDER OP(=O)(O)CP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Medronic acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
Formel vikt 175.964