Läs mer
Medroxyprogesterone acetate, MedChemExpress
Beskrivning
Medroxyprogesterone acetate is a widely used synthetic steroid by its interaction with progesterone, androgen and glucocorticoid receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Medroxyprogesterone acetate |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 71-58-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H34O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Medroxyprogesterone 17-acetate Farlutin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (25.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.59 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Visa mer |