missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Medrylamine Maleate, Mikromol™
Beskrivning
Medrylamine Maleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Medrylamine Maleate |
| CAS | 60407-52-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Medrylamine Maleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H23 N O2 . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ethanamine, 2-[(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Ethanamine, 2-[(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Medrylamine maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO2.C4H4O4/c1-19(2)13-14-21-18(15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-17(20-3)12-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C(OCCN(C)C)c2ccccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?