Läs mer
Medrysone, MedChemExpress
Produktkod. 16408596
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16408596 100 mg
1 options
Produktkod. 16408596 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1076
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress Medrysone is a corticosteroid, in ophthalmology for the treatment of eye inflammations.
Medrysone is a corticosteroid, in ophthalmology for the treatment of eye inflammations.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Medrysone
CAS 2668-66-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H32O3
Kvantitet 100 mg
Synonym HMS 6α-Methyl-11β-hydroxyprogesterone
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (145.14 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : ≥ 25 mg/mL (72.57 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER CC([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@]12C)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 344.49
Formel vikt 344.49
Procent renhet 98.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation