Läs mer
Medrysone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Medrysone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32O3/c1-12-9-15-17-6-5-16(13(2)23)22(17,4)11-19(25)20(15)21(3)8-7-14(24)10-18(12)21/h10,12,15-17,19-20,25H,5-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,16+,17-,19-,20+,21-,22+/m0/s1 |
| Formel vikt | 344.2351 |