Läs mer
MEEP CV Standard (Second Source for Methane, Ethane, Ethene, Propane), VHG™
Beskrivning
MEEP CV Standard (Second Source for Methane, Ethane, Ethene, Propane)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethene/Methane/Ethane/N-Propane |
| CAS | 74-85-1, 74-82-8, 74-84-0, 74-98-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethene/Methane/Ethane/N-Propane |
| Frakt skick | Blue Ice |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 40 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Ethene 3.54 mg/L/Methane 4.4 mg/L/Ethane 4.69 mg/L/N-Propane 5.05 mg/L |