missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mefenamic acid 13C6 (benzoic ring 13C6) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mefenamic acid 13C6 (benzoic ring 13C6) |
| CAS | 1325559-19-0 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylformel | 13C6 C9 H15 N O2 |
| Kvantitet | 1 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)/i3+1,4+1,7+1,8+1,12+1,14+1 |
| LEDER | Cc1cccc(N[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2C(=O)O)c1C |
| IUPAC-namn | 2-(2,3-dimethylanilino)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.241 |
| Formel vikt | 247.1304 g/mol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?